Tisk…
Ionomycin free acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BII0421-10MG BII0421-5MG BII0421-25MG
APOSBII0421-10MGEA 9820 CZK
APOSBII0421-10MG APOSBII0421-5MG APOSBII0421-25MG
Ionomycin free acid
Ionomycin
Potent and selective calcium ionophore.
Vzorec: C₄₁H₇₂O₉
Bod tání: 204…206 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD06798385
CAS číslo: 56092-81-0