Tisk…
Ionomycin calcium salt
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BII0123-10MG BII0123-5MG
APOSBII0123-10MGEA 8070 CZK
APOSBII0123-10MG APOSBII0123-5MG
Ionomycin calcium salt
Ionomycin calcium salt
Potent and selective calcium ionophore.
Vzorec: C₄₁H₇₀CaO₉
Bod tání: 204…206 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00151183
CAS číslo: 56092-82-1