Tisk…
N-Hydroxysuccinimide ≥97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Hydroxypyrrolidine-2,5-dione, NHS, HOSu
BIH6094-1KG BIH6094-250G BIH6094-100G
APOSBIH6094-1KGEA 3480 CZK
APOSBIH6094-1KG APOSBIH6094-250G APOSBIH6094-100G
N-Hydroxysuccinimide ≥97%
N-Hydroxysuccinimide
Vzorec: C₄H₅NO₃
MW: 115.09
Bod varu: 363
Bod tání: 94…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005516
CAS číslo: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3