Hematoxylin
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
DcH-48, Hydroxybrazilin, (6aS,11bR)-6,6a,7,11b-Tetrahydroindeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentaol, NSC 2785, Natural Black I, Hydroxybrasilin, (+)-Hematoxylin
BIH6002-10G
BIH6002-25G
BIH6002-50G
APOSBIH6002-10GEA
2070
CZK
APOSBIH6002-10G
APOSBIH6002-25G
APOSBIH6002-50G
Hematoxylin
Hematoxylin
Vzorec:
C₁₆H₁₄O₆ MW: 302.28 g/mol Bod tání: 200 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00078111 CAS číslo: 517-28-2 EINECS: 208-237-3 |