DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIH4018-100G
BIH4018-25G
APOSBIH4018-100GEA
1990
CZK
APOSBIH4018-100G
APOSBIH4018-25G
DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride 97%
DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride
Vzorec:
C₄H₇NOS Bod tání: 202…204 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012724 CAS číslo: 6038-19-3 EINECS: 227-923-3 |