L(+)-Histidin ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
L-3-Imidazol-4-ylalanine, (S)-(+)-Histidine, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, H-His-OH, NSC 137773, L-Histidine
BIH0710-100G
BIH0710-500G
APOSBIH0710-100GEA
622
CZK
APOSBIH0710-100G
APOSBIH0710-500G
L(+)-Histidin ≥99%
L(+)-Histidin
USP, Pyrogen free
Vzorec:
C₆H₉N₃O₂ MW: 155.16 Bod tání: 282 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064315 CAS číslo: 71-00-1 EINECS: 200-745-3 Merck Index: 13,04741 |