Tisk…
EPPS (HEPPS, 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid) ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIH0601-250G BIH0601-100G BIH0601-500G
APOSBIH0601-250GEA 4960 CZK
APOSBIH0601-250G APOSBIH0601-100G APOSBIH0601-500G
EPPS (HEPPS, 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid) ≥99%
EPPS (HEPPS, 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid)
Biological buffer - useful range 7.3-8.7
Vzorec: C₉H₂₀N₂O₄S
Bod tání: 237…239 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006160
CAS číslo: 16052-06-5
EINECS: 240-198-8