Guanine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIG5143-100G
BIG5143-25G
APOSBIG5143-100GEA
1600
CZK
APOSBIG5143-100G
APOSBIG5143-25G
Guanine hydrochloride
Guanine hydrochloride
Vzorec:
C₅H₆ClN₅O Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00213670 CAS číslo: 635-39-2 |