Tisk…
Guanine ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-1H-purin-6(7H)-one
BIG5137-100G BIG5137-25G
APOSBIG5137-100GEA 1450 CZK
APOSBIG5137-100G APOSBIG5137-25G
Guanine ≥98%
Guanine
Vzorec: C₅H₅N₅O
MW: 151.13
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00071533
CAS číslo: 73-40-5
EINECS: 200-799-8
Merck Index: 13,04580