D-(+)-Glucose-6-phosphate sodium salt
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIG5011-10G
BIG5011-1G
APOSBIG5011-10GEA
22850
CZK
APOSBIG5011-10G
APOSBIG5011-1G
D-(+)-Glucose-6-phosphate sodium salt
D-(+)-Glucose-6-phosphate sodium salt
Stable alternative to disodium salt.
Vzorec:
C₆H₁₂NaO₉P Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00006611 CAS číslo: 54010-71-8 EINECS: 258-921-0 |