Tisk…
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
BIG5002-1G BIG5002-5G
APOSBIG5002-1GEA 622 CZK
APOSBIG5002-1G APOSBIG5002-5G
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₄ClNO₅
Bod tání: 172…180 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00135830
CAS číslo: 1772-03-8
EINECS: 217-198-1