Tisk…
D-(-)-Glucamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Amino-1-deoxy-D-glucitol, D-Glucamine, 1-Amino-1-deoxy-D-sorbitol, (-)-1-Amino-1-deoxy-D-glucitol, (2R,3R,4R,5S)-6-Aminohexane-1,2,3,4,5-pentaol
BIG4884-5G BIG4884-25G
APOSBIG4884-5GEA 2900 CZK
APOSBIG4884-5G APOSBIG4884-25G
D-(-)-Glucamine
D-(-)-Glucamine
Vzorec: H₂NCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 181,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077776
CAS číslo: 488-43-7
EINECS: 207-677-3