Tisk…
7,4'-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone-7-D-glucoside
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIG3110-25MG BIG3110-5MG
APOSBIG3110-25MGEA 3020 CZK
APOSBIG3110-25MG APOSBIG3110-5MG
7,4'-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone-7-D-glucoside
7,4'-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone-7-D-glucoside
Isoflavone derived from Soybean.
Vzorec: C₂₂H₂₂O₁₀
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00800711
CAS číslo: 40246-10-4