Tisk…
Guanosine ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIG2502-100G BIG2502-500G
APOSBIG2502-100GEA 2280 CZK
APOSBIG2502-100G APOSBIG2502-500G
Guanosine ≥98%
Guanosine
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010182
CAS číslo: 118-00-3
EINECS: 204-227-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III