Tisk…
Geldanamycin
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4E,6Z,8S,9S,10E,12S,13R,14S,16R)-13-Hydroxy-8,14,19-trimethoxy-4,10,12,16-tetramethyl-3,20,22-trioxo-2-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21),4,6,10,18-pentaen-9-yl carbamate
BIG2461-100MG BIG2461-250MG BIG2461-25MG
APOSBIG2461-100MGEA 8070 CZK
APOSBIG2461-100MG APOSBIG2461-250MG APOSBIG2461-25MG
Geldanamycin
Geldanamycin
Potent antitumour antibiotic.
Vzorec: C₂₉H₄₀N₂O₉
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00274570
CAS číslo: 30562-34-6