Tisk…
D(+)-Galaktóza
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
BIG1724-1KG BIG1724-500G BIG1724-5KG
APOSBIG1724-1KGEA 3110 CZK
APOSBIG1724-1KG APOSBIG1724-500G APOSBIG1724-5KG
D(+)-Galaktóza
D(+)-Galaktóza
Vzorec: C₆H₁₂O₆
MW: 180.16
Bod varu: 527
Bod tání: 168…170 °C
Hustota: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151230
CAS číslo: 59-23-4
EINECS: 200-416-4
Merck Index: 13,04356