D-(+)-Glucurono-6,3-lactone ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(R)-2-((2S,3R,4S)-3,4-Dihydroxy-5-oxotetrahydrofuran-2-yl)-2-hydroxyacetaldehyde, D-(+)-Glucuronolactone
BIG1110-100G
BIG1110-1KG
BIG1110-500G
APOSBIG1110-100GEA
622
CZK
APOSBIG1110-100G
APOSBIG1110-1KG
APOSBIG1110-500G
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone ≥99%
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
Vzorec:
C₆H₈O₆ Hustota: 0,67 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00135622 CAS číslo: 32449-92-6 EINECS: 251-053-3 |