Tisk…
Vancomycin hydrochloride 100 mg/ml
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIG1035-10ML BIG1035-25ML BIG1035-100ML
APOSBIG1035-10MLEA 4800 CZK
APOSBIG1035-10ML APOSBIG1035-25ML APOSBIG1035-100ML
Vancomycin hydrochloride 100 mg/ml
Vancomycin hydrochloride
  • Antibodies
Vzorec: C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03613611
CAS číslo: 1404-93-9