D-Glucoronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
D-(+)Glucuronic acid, D-Glucuronic acid, D-(+)-glucuronic acid, (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid
BIG1006-100G
BIG1006-25G
BIG1006-50G
APOSBIG1006-100GEA
8500
CZK
APOSBIG1006-100G
APOSBIG1006-25G
APOSBIG1006-50G
D-Glucoronic acid
D-Glucoronic acid
Vzorec:
C₆H₁₀O₇ MW: 194,139 g/mol Bod tání: 158 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00166981 CAS číslo: 6556-12-3 |