Tisk…
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Gallacetophenone 3',4'-dimethyl ether
BIG1002-5G BIG1002-25G BIG1002-1G
APOSBIG1002-5GEA 1870 CZK
APOSBIG1002-5G APOSBIG1002-25G APOSBIG1002-1G
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016684
CAS číslo: 5396-18-9