Tisk…
Glycin ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
BIG0709-1KG BIG0709-5KG
APOSBIG0709-1KGEA 1870 CZK
APOSBIG0709-1KG APOSBIG0709-5KG
Glycin ≥99%
Glycine
Component of tris-glycine-sds running buffers forpolyacrylamide gel electrophoresis.
  • Ph. Eur.
  • Pyrogen free
Vzorec: NH₂CH₂COOH
MW: 75,07 g/mol
Bod tání: 240…245 °C (rozkl.)
Hustota: 1,595 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008131
CAS číslo: 56-40-6
EINECS: 200-272-2