L(+)-Glutamin ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIG0708-100G
BIG0708-1KG
BIG0708-500G
APOSBIG0708-100GEA
622
CZK
APOSBIG0708-100G
APOSBIG0708-1KG
APOSBIG0708-500G
L(+)-Glutamin ≥99%
L(+)-Glutamin
Pyrogen free
Vzorec:
C₅H₁₀N₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008044 CAS číslo: 56-85-9 EINECS: 200-292-1 |