Tisk…
Kyselina L(+)-glutamová ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-(+)-2-Aminopentanedioic acid, L(+)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, (S)-(+)-α-Glutamic acid, H-Glu-OH, L-Glutamic acid, L(+)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-(+)-Glutamic acid, (S)-(+)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, L(+)-α-Glutamic acid
BIG0707-1KG BIG0707-500G
APOSBIG0707-1KGEA 953 CZK
APOSBIG0707-1KG APOSBIG0707-500G
Kyselina L(+)-glutamová ≥99%
Kyselina L(+)-glutamová
Ph.Eur, Pyrogen free
Vzorec: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 147.13
Bod varu: 325
Bod tání: 205 °C (rozkl.)
Hustota: 1.525 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002634
CAS číslo: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 13,04482