Tisk…
Glycin, Ultrapure
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIG0503-1KG BIG0503-500G BIG0503-100G
APOSBIG0503-1KGEA 4570 CZK
APOSBIG0503-1KG APOSBIG0503-500G APOSBIG0503-100G
Glycin, Ultrapure
Glycine
  • Plant tissue culture tested
Vzorec: NH₂CH₂COOH
Bod tání: 240…245 °C (rozkl.)
Hustota: 1,595 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008131
CAS číslo: 56-40-6
EINECS: 200-272-2