Tisk…
Penta-O-acetyl-β-D-galactopyranose 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: β-D-Galactose Pentaacetate, (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate
BIG0303-100G BIG0303-1KG BIG0303-500G
APOSBIG0303-100GEA 1490 CZK
APOSBIG0303-100G APOSBIG0303-1KG APOSBIG0303-500G
Penta-O-acetyl-β-D-galactopyranose 98%
Penta-O-acetyl-beta-D-galactopyranose
Vzorec: C₁₆H₂₂O₁₁
MW: 390,34 g/mol
Bod tání: 139…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063259
CAS číslo: 4163-60-4
EINECS: 224-008-0