Fumagillin (from Aspergillus fumigatus)
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIG0214-10MG
BIG0214-25MG
BIG0214-100MG
APOSBIG0214-10MGEA
2280
CZK
APOSBIG0214-10MG
APOSBIG0214-25MG
APOSBIG0214-100MG
Fumagillin (from Aspergillus fumigatus)
Fumagillin
Vzorec:
C₂₆H₃₄O₇ Bod tání: 197…198 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD03990453 CAS číslo: 23110-15-8 |