G418 disulfát solution 50 mg/ml
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIG0176-10ML
BIG0176-50ML
BIG0176-100ML
APOSBIG0176-10MLEA
3110
CZK
APOSBIG0176-10ML
APOSBIG0176-50ML
APOSBIG0176-100ML
G418 disulfát solution 50 mg/ml
G418 disulfát
Vzorec:
C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00058314 CAS číslo: 108321-42-2 |