Tisk…
Glycitein
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-4H-chromen-4-one, 7,4'-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone
BIG0110-10MG BIG0110-5MG
APOSBIG0110-10MGEA 3540 CZK
APOSBIG0110-10MG APOSBIG0110-5MG
Glycitein
Glycitein
Isoflavone derived from Soybean.
Vzorec: C₁₆H₁₂O₅
MW: 284,27 g/mol
Bod varu: 547,4 °C
Bod tání: 330…340 °C
Bod vzplanutí: 210 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00016679
CAS číslo: 40957-83-3