D(+)-Glukóza, anhydrous
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Corn sugar, ᴅ-(+)-Glucose, Glucose, D-(+)-Dextrose, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Glucolin, Dextrose, D-Glucose
BIFS0119-1KG
BIFS0119-2.5KG
BIFS0119-500G
APOSBIFS0119-1KGEA
1410
CZK
APOSBIFS0119-1KG
APOSBIFS0119-2.5KG
APOSBIFS0119-500G
D(+)-Glukóza, anhydrous
D(+)-Glukóza
Vzorec:
C₆H₁₂O₆ MW: 180.16 Bod tání: 153…156 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00148912 CAS číslo: 50-99-7 EINECS: 200-075-1 Merck Index: 14,04459 |