Tisk…
L(-)-Xylose
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIFS0118-10G BIFS0118-5G
APOSBIFS0118-10GEA 2280 CZK
APOSBIFS0118-10G APOSBIFS0118-5G
L(-)-Xylose
L(-)-Xylose
Vzorec: C₅H₁₀O₅
Bod tání: 150…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151096
CAS číslo: 609-06-3
EINECS: 210-174-1