Tisk…
L(-)-Mannose
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, L-(-)-Mannose
BIFS0112-1G BIFS0112-5G
APOSBIFS0112-1GEA 5790 CZK
APOSBIFS0112-1G APOSBIFS0112-5G
L(-)-Mannose
L(-)-Mannose
Vzorec: C₆H₁₂O₆
MW: 180.16
Bod varu: 376
Bod tání: 129…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00136021
CAS číslo: 10030-80-5