Tisk…
L(-)-Glucose 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
BIFS0106-1G BIFS0106-5G BIFS0106-10G
APOSBIFS0106-1GEA 1910 CZK
APOSBIFS0106-1G APOSBIFS0106-5G APOSBIFS0106-10G
L(-)-Glucose 98%
L(-)-Glucose
Vzorec: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00148913
CAS číslo: 921-60-8
EINECS: 213-068-3