Tisk…
L(-)-Galactose 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2S,3R,4R,5S)-Pentahydroxyhexanal, L-Galactose
BIFS0105-250MG BIFS0105-100MG
APOSBIFS0105-250MGEA 5790 CZK
APOSBIFS0105-250MG APOSBIFS0105-100MG
L(-)-Galactose 99%
L(-)-Galactose
Vzorec: C₆H₁₂O₆
MW: 180.16
Bod tání: 163…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063833
CAS číslo: 15572-79-9