Tisk…
L(+)-Arabinóza 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Pectinose, Pectin Sugar
BIFS0102-100G BIFS0102-1KG BIFS0102-250G
APOSBIFS0102-100GEA 1870 CZK
APOSBIFS0102-100G APOSBIFS0102-1KG APOSBIFS0102-250G
L(+)-Arabinóza 98%
L(+)-Arabinóza
Vzorec: C₅H₁₀O₅
Bod tání: 160…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067709
CAS číslo: 5328-37-0
EINECS: 201-767-6