Tisk…
D(-)-Arabinóza 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: D-(-)-Arabinose, (2S,3R,4R)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal
BIFS0101-100G BIFS0101-1KG BIFS0101-500G
APOSBIFS0101-100GEA 1240 CZK
APOSBIFS0101-100G APOSBIFS0101-1KG APOSBIFS0101-500G
D(-)-Arabinóza 99%
D(-)-Arabinóza
Vzorec: C₅H₁₀O₅
Bod tání: 153…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00135608
CAS číslo: 10323-20-3
EINECS: 233-708-5