Tisk…
AS-605240 free base ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(Quinoxalin-6-ylmethylene)thiazolidine-2,4-dione
BIFK0058-50MG
APOSBIFK0058-50MGEA 7770 CZK
APOSBIFK0058-50MG
AS-605240 free base ≥99%
AS-605240
Vzorec: C₁₂H₇N₃O₂S
MW: 257,2679 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11114066
CAS číslo: 648450-29-7