Tisk…
4-Hydroxyphenylretinamide ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-(4-Hydroxyphenyl)-all- trans retinamide, Retinoic Acid p-Hydroxyanilide, (2E,4E,6E,8E)-N-(4-Hydroxyphenyl)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenamide, all-trans-N-(4-Hydroxyphenyl)retinamide, Fenretinide, 4-HPR
BIFK0053-100MG BIFK0053-10MG BIFK0053-50MG
APOSBIFK0053-100MGEA 6620 CZK
APOSBIFK0053-100MG APOSBIFK0053-10MG APOSBIFK0053-50MG
4-Hydroxyphenylretinamide ≥99%
4-Hydroxyphenylretinamide
Vzorec: C₂₆H₃₃NO₂
Bod tání: 172 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00792674
CAS číslo: 65646-68-6