Tisk…
Vatalanib dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-(4-Chlorophenyl)-4-(pyridin-4-ylmethyl)phthalazin-1-amine dihydrochloride, Vatalanib 2HCl
BIFK0044-25MG BIFK0044-10MG
APOSBIFK0044-25MGEA 2360 CZK
APOSBIFK0044-25MG APOSBIFK0044-10MG
Vatalanib dihydrochloride
Vatalanib dihydrochloride
Vzorec: C₂₀H₁₇Cl₃N₄
MW: 419,7348 g/mol
Bod tání: 284…286 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD08458964
CAS číslo: 212141-51-0