Tisk…
SB 225002 ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: SB225002, 1-(2-Bromophenyl)-3-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)urea
BIFK0040-10MG BIFK0040-25MG BIFK0040-100MG
APOSBIFK0040-10MGEA 1870 CZK
APOSBIFK0040-10MG APOSBIFK0040-25MG APOSBIFK0040-100MG
SB 225002 ≥99%
SB 225002
Vzorec: C₁₃H₁₀BrN₃O₄
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00954637
CAS číslo: 182498-32-4