Tisk…
PD-0173074 free base ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: PD 173074, 1-(tert-Butyl)-3-[7-[[4-(diethylamino)butyl]amino]-3-(3,5-dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl]urea, PD173074, 1-(tert-Butyl)-3-(2-((4-(diethylamino)butyl)amino)-6-(3,5-dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl)urea
BIFK0034-50MG
APOSBIFK0034-50MGEA 6050 CZK
APOSBIFK0034-50MG
PD-0173074 free base ≥99%
PD-0173074
Vzorec: C₂₈H₄₁N₇O₃
MW: 523,7 g/mol
Bod tání: 79…91 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD08705327
CAS číslo: 219580-11-7