Tisk…
Neratinib free base ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: HKI-272, (E)-N-(4-((3-Chloro-4-(pyridin-2-ylmethoxy)phenyl)amino)-3-cyano-7-ethoxyquinolin-6-yl)-4-(dimethylamino)but-2-enamide
BIFK0031-10MG BIFK0031-5MG
APOSBIFK0031-10MGEA 705 CZK
APOSBIFK0031-10MG APOSBIFK0031-5MG
Neratinib free base ≥99%
Neratinib
Vzorec: C₃₀H₂₉ClN₆O₃
MW: 557 g/mol
Bod tání: 139…158 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD09752958
CAS číslo: 698387-09-6