Motesanib free base 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
BIFK0029-10MG
BIFK0029-50MG
BIFK0029-100MG
APOSBIFK0029-10MGEA
1870
CZK
APOSBIFK0029-10MG
APOSBIFK0029-50MG
APOSBIFK0029-100MG
Motesanib free base 99%
Motesanib
Vzorec:
C₂₂H₂₃N₅O Bod tání: 140…151 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD10567689 CAS číslo: 453562-69-1 |