Tisk…
Etoposide ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIFK0021-100MG BIFK0021-250MG
APOSBIFK0021-100MGEA 2070 CZK
APOSBIFK0021-100MG APOSBIFK0021-250MG
Etoposide ≥99%
Etoposide
Vzorec: C₂₉H₃₂O₁₃
Bod tání: 259…273 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00869325
CAS číslo: 33419-42-0
EINECS: 251-509-1