Tisk…
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIFK0020-1G BIFK0020-500MG BIFK0020-5G
APOSBIFK0020-1GEA 2980 CZK
APOSBIFK0020-1G APOSBIFK0020-500MG APOSBIFK0020-5G
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride ≥99%
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride
Vzorec: C₂₂H₂₄ClN₃O₄
Bod tání: 215…227 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD07781272
CAS číslo: 183319-69-9