CUDC-101 free base ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
BIFK0015-10MG
BIFK0015-5MG
BIFK0015-1MG
APOSBIFK0015-10MGEA
0
CZK
APOSBIFK0015-10MG
APOSBIFK0015-5MG
APOSBIFK0015-1MG
CUDC-101 free base ≥99%
CUDC-101
Vzorec:
C₂₄H₂₆N₄O₄ Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD15528940 CAS číslo: 1012054-59-9 |