Tisk…
4-Iodo-3-nitrobenzamide ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Iniparib
BIFK0012-100MG BIFK0012-200MG BIFK0012-500MG
APOSBIFK0012-100MGEA 2030 CZK
APOSBIFK0012-100MG APOSBIFK0012-200MG APOSBIFK0012-500MG
4-Iodo-3-nitrobenzamide ≥99%
4-Iodo-3-nitrobenzamide
Vzorec: C₇H₅IN₂O₃
Bod tání: 147…158 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD11110639
CAS číslo: 160003-66-7