Tisk…
Afatinib free base ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIFK0010-25MG BIFK0010-100MG BIFK0010-250MG
APOSBIFK0010-25MGEA 2480 CZK
APOSBIFK0010-25MG APOSBIFK0010-100MG APOSBIFK0010-250MG
Afatinib free base ≥99%
Afatinib
Vzorec: C₂₄H₂₅ClFN₅O₃
Bod tání: 130…142 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD12407405
CAS číslo: 850140-72-6