Tisk…
PP242 free base ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIFK0004-10MG BIFK0004-5MG
APOSBIFK0004-10MGEA 1870 CZK
APOSBIFK0004-10MG APOSBIFK0004-5MG
PP242 free base ≥99%
PP242
Vzorec: C₁₆H₁₆N₆O
Bod tání: 146…156 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD12196869
CAS číslo: 1092351-67-1