Fluorescein diacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Di-O-acetylfluorescein, 3,6-Diacetoxyfluoran, 3-Oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-diyl diacetate
BIF4105-25G
BIF4105-5G
APOSBIF4105-25GEA
3740
CZK
APOSBIF4105-25G
APOSBIF4105-5G
Fluorescein diacetate
Fluorescein diacetate
Vzorec:
C₂₄H₁₆O₇ Bod tání: 200…203 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00005062 CAS číslo: 596-09-8 EINECS: 209-877-6 |