Tisk…
FITC (fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein isothiocyanate isomer I)
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIF4014-1G BIF4014-100MG
APOSBIF4014-1GEA 10350 CZK
APOSBIF4014-1G APOSBIF4014-100MG
FITC (fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein isothiocyanate isomer I)
FITC (fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein isothiocyanate isomer I)
Vzorec: C₂₁H₁₁NO₅S
Bod tání: >360 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00005063
CAS číslo: 3326-32-7
EINECS: 222-042-0